Merck
C4403
Kalzium-Ionophor A23187 gemischtes Calcium-Magnesiumsalz
Approximate 1:15 molar ratio Ca:Mg.
Synonym(e):
Calcimycin, Calcium-Ionophor gemischtes Calcium-Magnesiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H37N3O6
Molekulargewicht:
523.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Mg++].[Ca++].CNc1ccc2oc(CC3OC4(CCC3C)OC(C(C)CC4C)C(C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H37N3O6.Ca.Mg/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;;/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);;/q;2*+2
InChI key
HKVXGTQLKZNXPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Ionophore highly selective for Ca2+. Potentiates responses to NMDA but not to quisqualate. In cell culture, stimulates nitric oxide production by calmodulin-dependent constitutive nitric oxide synthase.
Other Notes
Ca and Mg contents may vary; actual content given on label.
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)