Merck
D3527
1,6-Diisocyanohexan
Synonym(e):
Hexamethylendiisocyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CNCH2CH2CH2CH2CH2CH2NC
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
EC Number:
213-202-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3662465
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
101-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[C-]#[N+]CCCCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2
InChI key
WJCPMQQLTJQIJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)