Fortfahren mit
D5279
Dimethyl-sulfat
Synonym(e):
Schwefelsäure-dimethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
EC Number:
201-058-1
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635994
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.3 (vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
autoignition temp.
923 °F
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl-sulfat
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-78-1
CAS No.
77-78-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)