Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H29N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-110-2
MDL number:
SMILES string
CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
InChI key
UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), KCNH1(3756), SCN5A(6331)
Biochem/physiol Actions
Class IA antiarrhythmic; sodium channel blocker
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?