Merck
D7924
3-Dimethylamino-propionitril
liquid
Synonym(e):
DMAPN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.15
EC Number:
217-090-4
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
773779
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
color
yellow
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
171 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
InChI key
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
Application
TEMED-ähnlicher Katalysator; wird benutzt um freie Sauerstoffradikale aus Ammoniumpersulfat zu bilden. Freie Radikale bewirken Polymerisation von Acrylamid und Bisacrylamid.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)