Merck
M6776
Methylgrün
Synonym(e):
Ethylgrün
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
653.24
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
230-415-4
Beilstein/REAXYS Number:
3914106
Colour Index Number:
42590
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, ~80%
impurities
<0.5% Crystal Violet
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Dye content based on molecular weight of monobromomonochloro ZnCl2 salt (653.2).
Material may be a mixture of monobromomonochloro and dichloro ZnCl2 salts. Halogen contents listed on label.
Other Notes
Crystal Violet-free
Ethyl Green
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylgrün
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)