Merck
N6409
NFκB (c-Rel) Control Peptide
~1 mg/mL, buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
concentration
~1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(c-Rel) subunit.
Physical form
Solution in 0.02 M potassium phosphate buffer, pH 7.2, containing 0.15 M NaCl and 0.01% sodium azide.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)