Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H42O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.57
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-559-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~75%
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Yan Mou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20320-20333 (2015-11-17)
The endophytic fungus Berkleasmium sp. Dzf12, isolated from Dioscorea zingiberensis, was found to produce palmarumycins C12 and C13 which possess a great variety of biological activities. Seven biocompatible water-immiscible organic solvents including n-dodecane, n-hexadecane, 1-hexadecene, liquid paraffin, dibutyl phthalate, butyl