Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H43NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
>98%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCc1ccc(O)c(O)c1
Biochem/physiol Actions
N-Oleoyldopamine is an endogenous vanilloid; weak CB1 receptor ligand.
Disclaimer
Desiccate
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?