Merck
P8716
Phalloidin, Biotin Labeled
≥90%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C57H83N13O13S4
Molekulargewicht:
1286.61
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
34058011
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90%
form
solid
solubility
DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Phalloidin is a cyclic peptide derived from Amanita phalloides. It is a filamentous-actin (F-actin) binding reagent. Phalloidin interacts with F-actin and blocks filament depolymerization. It is used for studying actin filament assembly.
Toxin that binds polymeric F actin, stabilizing it and interfering with the function of actin-rich structures.
Disclaimer
Highly toxic
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)