Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H17ClN7Na3O11S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
840.10
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
249-524-3
Beilstein/REAXYS Number:
6561550
Colour Index Number:
61211
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencolor
dark blue
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)n3)c(c2)S([O-])(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S([O-])(=O)=O.Nc7c(cc(Nc8ccc(Nc9nc(Cl)nc(Nc%10cccc(c%10)S([O-])(=O)=O)n9)c(c8)S([O-])(=O)=O)c%11C(=O)c%12ccccc%12C(=O)c7%11)S([O-])(=O)=O
Gene Information
Biochem/physiol Actions
P2Y purinoceptor antagonist; most potent antagonist for ATP-activated channels.
Legal Information
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?