Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... GAD1(2571)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenspecies reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GAD1(2571)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?