Merck
RAB1681
Human Semaphorin 4G ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160702
Gene information:
human ... SEMA4G(57715)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.085 ng/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SEMA4G(57715)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)