Merck
S9137
Streptomycin -sulfat (Salz)
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Streptomycin, Streptomycin Sulphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
728.69
UNSPSC Code:
51281675
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-286-0
Beilstein/REAXYS Number:
3894995
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
potency
≥720 I.U. per mg (dried basis)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Streptomycin is used to study mechanisms of streptomycin resistance and is often used together with penicillin and other agents to inhibit bacterial contamination in cell culture applications. It is recommended for use in molecular biology applications at 25-50μg/mL, in cell culture applications at 100 mg/L and in embryo culture at 50 mg/L.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Streptomycin wirkt durch die Hemmung der Prokaryoten-Proteinsynthese, indem es an das S12-Protein der 30S-Untereinheit des Ribosoms bindet und dadurch die Translation vom Initiationskomplex zum kettenverlängernden Ribosom verhindert. Dadurch entsteht eine Fehlcodierung bzw. die Initiation wird gehemmt.
Widerstandsmechanismus: Eine Mutation in rpsL, einem Gen für das ribosomale Protein S12, verhindert die Bindung von Streptomycin an das Ribosom. Durch eine Aminoglycosid-Phosphotransferase wird Streptomycin ebenfalls inaktiviert.
Antimikrobielles Spektrum: Streptomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Preparation Note
Stock solutions should be prepared directly in the vial with sterile water at concentrations between 20-25 mg/mL.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place
Disclaimer
Solutions can be stored at 2-8°C for up to a month or at -20°C for more extended periods. At 37°C, solutions are stable for three days.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Streptomycin -sulfat (Salz)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)