Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
RORγ Activator 1b binds to the retinoid-related orphan receptor RORγ and induces IL-17 reporter gene expression with an EC50 of 0.1 μM. The compound RORγ Activator 1b enhances differentiation of CD4+ T cells to IL-17-secreting cells with a maximum effect of 220 percent of control at 3 μM.
RORγ Activator 1b binds to the retinoid-related orphan receptor RORγ and induces IL-17 reporter gene expression.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?