Fortfahren mit
SML0775
PZ-II-029
≥98% (HPLC), a6b3g2/3g2-specific GABAA positive modulator, powder
Synonym(e):
2,5-Dihydro-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-3H-Pyrazolo[4,3-c]quinolin-3-one, 7-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-2H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-3(5H)-one, PZII-029
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PZ-II-029, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PZ-II-029 is an a6b3g2/3g2-specific GABAA positive modulator.
PZ-II-029 is the first compound to be identified as a specific postitive modulator of GABAA channels composed of α6β3γ2 subunits.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H98770322AMBH9884CA43
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)