Merck
SML0784
BMS-303141
≥98% (HPLC), ATP citrate lyase inhibitor, powder
Synonym(e):
3,5-Dichloro-2-hydroxy-N-(4-methoxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)-benzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15Cl2NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.30
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BMS-303141, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1=C(OC)C=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)(C3=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C3)=O
InChI
1S/C19H15Cl2NO4S/c1-26-17-8-7-13(12-5-3-2-4-6-12)9-16(17)22-27(24,25)18-11-14(20)10-15(21)19(18)23/h2-11,22-23H,1H3
InChI key
SIIPNDKXZOTLEA-UHFFFAOYSA-N
Application
BMS-303141 has been used for inhibition of ATP citrate lyase in breast cancer cell lines.
Biochem/physiol Actions
BMS-303141 is a potent inhibitor of ATP citrate lyase (ACL).
BMS-303141 is a potent inhibitor of ATP citrate lyase (ACL). BMS-303141 inhibits lipid synthesis in HepG2 cells with an IC50 of 8 μM, and lowers plasma triglycerides in a murine hyperlipdemia model.
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)