Merck
SML1104
NQTrp
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,4-Naphthoquinon-2-yl-l-tryptophan, N-(1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)-L-tryptophan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CC(C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C21H16N2O4/c24-19-10-17(20(25)15-7-2-1-6-14(15)19)23-18(21(26)27)9-12-11-22-16-8-4-3-5-13(12)16/h1-8,10-11,18,22-23H,9H2,(H,26,27)/t18-/m0/s1
InChI key
DZZUYZXINNHEGM-SFHVURJKSA-N
Biochem/physiol Actions
NQTrp is a potent inhibitor of amyloid aggregation (AD).
NQTrp is a potent inhibitor of amyloid aggregation (AD). NQTrp completely inhibits Ab oligomerization and fibrillization, and the cytotoxic effect of Ab oligomers in cultured neuronal cell line.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)