Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc2c([nH]c4c2ccnc4)c(c1OC)NC(=O)c3c(nccc3)C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-10-11(4-3-6-22-10)19(25)24-17-16-13(8-14(20)18(17)26-2)12-5-7-21-9-15(12)23-16/h3-9,23H,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
ZNOLRTPMNMPLHY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2 (IC50 = 60 nM). ML120B is orally bioavailable, and inhibits paw swelling, bone and cartilage degradation, and weight loss in rat adjuvant-induced arthritis.
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?