Merck
SML1548
THPN
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-1-nonanone, 1-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)nonan-1-one, CID 3063200
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C(O)=CC(C(CCCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C15H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(16)11-9-13(17)15(19)14(18)10-11/h9-10,17-19H,2-8H2,1H3
InChI key
NVFRHTFJDGAFQS-UHFFFAOYSA-N
General description
THPN or 1-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)nonan-1-one, is a derivative of cytosporone B.
Biochem/physiol Actions
THPN is potent nuclear receptor TR3 (Nur77) antagonist that induces autophagic cell death in melanoma.
THPN is potent nuclear receptor TR3 (Nur77) antagonist that induces autophagic cell death in melanoma. Co-application of THPN with Akt2 inhibitors significantly represses tumor growth in xenograft mouse model.
Other Notes
air sensitive
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)