Produktname
Tulathromycin A, ≥94.5%
assay
≥94.5%
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]1O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@@](O)(CNCCC)[C@@](C2)(OC)C)C)=O)CC)([C@@H]([C@H](NC[C@H](C)C[C@]([C@@H]([C@H]1C)O[C@]3([H])O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)(O)C)C)O)O
InChI
1S/C41H79N3O12/c1-15-17-42-22-41(50)28(8)53-31(20-39(41,10)51-14)55-33-25(5)35(56-37-32(45)29(44(12)13)18-24(4)52-37)38(9,48)19-23(3)21-43-27(7)34(46)40(11,49)30(16-2)54-36(47)26(33)6/h23-35,37,42-43,45-46,48-50H,15-22H2,1-14H3/t23-,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
InChI key
GUARTUJKFNAVIK-QPTWMBCESA-N
Biochem/physiol Actions
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?