Merck
SML4048
LEI-102
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[4-[5-Fluoro-6-[[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]methyl]-2-pyridinyl]phenyl]methyl]-3-(2-methylpropyl)-2,4-imidazolidinedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31FN4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.54
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CC(C)C)N(CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C(CNC4CCOCC4)=N3)F)CC1=O
Biochem/physiol Actions
Orally available potent and selective cannabinoid CB2 receptor agonist.
LEI-102 is orally available, highly potent and highly selective cannabinoid CB2 receptor agonist. LEI-102 attenuates cisplatin-induced nephrotoxicity in mice. LEI-102 did not generate CB1R-mediated CNS-side effects at doses up to 25mg/kg (p.o.) in mice model.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)