Merck
SML4092
SGC-GSK3-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(2,6-Difluorobenzamido)-N-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18F2N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.35
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1CCOCC1)C2=NNC=C2NC(C3=C(C=CC=C3F)F)=O
Biochem/physiol Actions
Potent and selective glycogen synthase kinase-3 (GSK3⍺/β) inhibitor.
SGC-GSK3-1 is a potent and selective glycogen synthase kinase-3 inhibitor (GSK3⍺/β IC50 = 1/2 nM by cell-free enzymatic assay, 4.6/12 nM by cellular NanoBRET) that protects iPSC-derived motor neurons from ER stress-induced death.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)