Merck
SML4353
JNJ-9350
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
JNJ 9350, JNJ9350, N- (3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl)-5, 7-diphenylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.48
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JNJ-9350 is a potent and selective spermine oxidase (SMOX) inhibitor (IC50 = 10 nM/SMOX, 739 nM/PAOX) that exhibits 20-times higher cellular SMOX engagement efficacy than MDL72527 (IC50 = 1.2 µM vs 23.7 µM by celluar thermal shift assay using A549 cells).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)