Merck
SML4434
SC912
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,5-dichloro-N-(2-(3-(3-cyanophenyl)ureido)-5-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H13Cl2F3N4O2
Molekulargewicht:
493.27
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
SC912 is a cell penetrant, potent and selective pan- androgen receptor (AR) inhibitor that binds to full-length AR as well as AR-V7 through AR N-terminal domain (IC50 = 0.36 and 1.01 μM, AR-V7 and ARv567es respectively). SC912 disturbs AR-V7 transcriptional activity and impairs AR-V7 nuclear localization and DNA binding. SC912 potently inhibits proliferation, induced cell-cycle arrest, and apoptosis of AR-V7 positive castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells. It also inhibits growth of AR-V7 expressing CRPC xenografts.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)