Merck
SML4446
LDM
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
DCOH-FR-Ocl, LDM lipid droplet probe, O-[4-[2-[3-(Dicyanomethylene)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]phenyl] N,N-dimethylcarbamothioate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.50
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
LDM is a cell penetrant lipid droplets fluorescent probe that selectively visualize the neutral lipid core of lipid droplets (LDs). LDM is activated by the HClO/ClO- present in the lipid droplets microenvironment to generate LDM-OH which selectively visualizes lipid droplet (LD) membrane by binding to LD associated proteins through electrostatic interactions. The HClO/ClO- activation transforms the green fluorescent pro-probe LDM (emission at 522 nm) to a red fluorescent LDM-OH (far-red emission at 637 nm). Also LDM (DCOH-FR-OCl) can be effectively utilized in the real-time imaging of endogenous and exogenous OCl- in living cells.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)