Merck
SML4485
Solamargine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-Solamargine, (3β,22α,25R)-Spirosol-5-en-3-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)]-β-D-glucopyranoside, NSC 407810
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H73NO15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
868.06
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Solamargine, a pharmacologically versatile steroidal glycoalkaloid, exhibits potent anticancer activity (IC₅₀ 0.91–20 µM) and reverses multidrug resistance by inhibiting P-glycoprotein. Solamargine’s pleiotropic action is defined by a multi-pronged mechanism that induces apoptosis via extrinsic (TNFR/Fas)/intrinsic (Bcl-2/Bax) pathways while suppressing pro-survival (STAT3, PI3K/Akt) and metastatic signaling, potentially guided by selective RBL receptor uptake. This versatility extends to distinct antiviral and anti-inflammatory roles, exemplified by Solamargine’s ability to inhibit HBV replication through MZF1 protein interaction and suppress skin inflammation via the p38 MAPK pathway.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)