Merck
V2503
Val-Ala p-Nitroanilide acetate salt
protease substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N4O4 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.38
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4.C2H4O2/c1-8(2)12(15)14(20)16-9(3)13(19)17-10-4-6-11(7-5-10)18(21)22;1-2(3)4/h4-9,12H,15H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H3,(H,3,4)/t9-,12-;/m0./s1
InChI key
FKCPQOSQHMADPR-CSDGMEMJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)