packaging
pkg of 0.05 mL, pkg of 0.2 mL, pkg of 20 tests, pkg of 5 tests
storage condition
protect from light
color
, Green/Orange/Blue
application(s)
research use
storage temp.
2-8°C
General description
Components:
ZytoLight® SPEC RREB1/MYB/CEN 6 Triple Color Probe comprises:
- ZyGreen labeled polynucleotides (excitation 503 nm/emission 528 nm), targeting the RREB1 gene region on chromosome 6 (6p24.3).
- ZyRed labeled polynucleotides (excitation 580 nm/emission 599 nm), targeting the MYB gene region on chromosome 6 (6q23.3).
- ZyBlue labeled polynucleotides (excitation 418 nm/emission 467 nm), targeting the alpha satellite centromeric region D6Z1 of chromosome 6.
- Formamide-based hybridization buffer.
Fluorescence in situ hybridization (FISH) uses direct-labeled probes (RREB1, MYB, CEN 6) that co-denature with target DNA in pretreated FFPE sections (10 µl/slide, sealed), hybridize overnight (75°C/10 min denaturation, 37°C hybridization), then undergo stringent washing and DAPI counterstaining for visualization via fluorescence microscopy with color-specific filters per ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.
Application
Analysis Note
Legal Information
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Signalwort
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
75-12-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?