Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32039090
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Other Notes
Kit Contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS030, LMPS040; 100 mL ea.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polysulfid in leichtem Mineralöl, ASTM D7220
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?