Direkt zum Inhalt
Merck

1210218

USP

Fumarsäure-dimethylester

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Synonym(e):

Dimethyl Fumarate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
CH3OCOCH=CHCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
774590
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


grade

pharmaceutical primary standard

agency

USP

manufacturer/tradename

USP

bp

192-193 °C (lit.)

mp

102-106 °C (lit.)

application(s)

pharmaceutical

format

neat

storage temp.

2-8°C

SMILES string

[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC

InChI

1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+

InChI key

LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N

General description

This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Fumarsäure-dimethylester


Piktogramme

Exclamation markEnvironment

Signalwort

Warning

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3

Zielorgane

Respiratory system

Lagerklasse

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


Zulassungslistungen

Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

624-49-7

CAS No.


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen