Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
SMILES string
[Na].O=C(NC1C(=O)NC(C(=O)N2CC(O)CC2C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N3CC(C)C(O)C3C(=O)NC(O)C(O)C1)C(O)CC(=O)N)C(O)C(O)C4=CC=C(O)C(OS(=O)(=O)O)=C4)C(O)C)C=5C=CC(=CC5)C6=NOC(=C6)C=7C=CC(OCCCCC)=CC7
InChI
InChI=1S/C56H71N9O23S.Na/c1-4-5-6-17-86-32-14-11-28(12-15-32)39-21-33(63-87-39)27-7-9-29(10-8-27)49(75)58-34-20-38(70)52(78)62-54(80)45-46(72)25(2)23-65(45)56(82)43(37(69)22-41(57)71)60-53(79)44(48(74)47(73)30-13-16-36(68)40(18-30)88-89(83,84)85)61-51(77)35-19-31(67)24-64(35)55(81)42(26(3)66)59-50(34)76;/h7-16,18,21,25-26,31,34-35,37-38,42-48,52,66-70,72-74,78H,4-6,17,19-20,22-24H2,1-3H3,(H2,57,71)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,79)(H,61,77)(H,62,80)(H,83,84,85);/t25-,26+,31+,34-,35-,37+,38+,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,52+;/m0./s1
InChI key
PWAXVQURCGJSNE-WZPXRXMFSA-N
General description
Analysis Note
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?