Merck
1800067
USP
2,4-Dimethyl-1-heptene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
form
powder
shelf life
see USP product information sheet
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
USP issued SDS can be found here
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
72.9 °F
Flammpunkt (°C)
22.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
19549-87-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)