Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)14CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.44
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-878-9
Beilstein/REAXYS Number:
1736592
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Bp:
287 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 105.3 °C)
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Hexadecan, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
vapor density
7.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
form
solid or liquid
autoignition temp.
395 °F
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
transition temp
solidification point 17.5-18.5 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecan
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?