Merck
V900474
Guanidinthiocyanat
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Synonym(e):
Guanidin-rhodanid, Guanidiniumthiocyanat
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
EC Number:
209-812-1
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3563461
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥97%
form
powder or crystals
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES string
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Chaotropisches Reagens und starker Denaturant; löst Zellen auf
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidinthiocyanat
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)