Merck
V900699
Progesteron
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
4-Pregnen-3,20-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
EC Number:
200-350-6
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1915950
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
Induziert die Reifung und die sekretorische Aktivität des Gebärmutter-Endothels; unterdrückt die Ovulation.
Induziert die Reifung und die sekretorische Aktivität des Gebärmutter-Endothels; unterdrückt die Ovulation. Progesteron ist impliziert in der Etiologie von Brustkrebs.
Progesterone is a hormone that maintains pregnancy. It is essential for embryo formation, development and survival in almost all mammals. This hormone exhibits its action via progesterone receptor, which is specifically expressed in the endometrial stroma throughout pregnancy. It is known to prevent preterm delivery, when administered intramuscularly.
Other Notes
Steroidhormon aus dem Corpus luteum.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesteron
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)