Merck
HomeProdukteZellkultur und -analyseZellkulturreagenzien ohne tierische Bestandteile
Zellkulturreagenzien ohne tierische Bestandteile
Laborumgebung mit einem Forscher, der einen blauen Handschuh trägt und eine weiße Mikrotiterplatte mit roten Wells hält. Die Platte ist deutlich mit „ANIMAL COMPONENT FREE“ gekennzeichnet, was auf die Verwendung von Reagenzien ohne tierische Bestandteile im Experiment hinweist. Im Hintergrund befinden sich Gestelle mit Pipettenspitzen, was die erforderliche Präzision und Sauberkeit bei den durchgeführten wissenschaftlichen Arbeiten hervorhebt.
Zellkulturreagenzien ohne tierische Bestandteile verringern die Variabilität der Leistung von wissenschaftlichen Experimenten erheblich und bieten deshalb konsistentere Ergebnisse. Zellkulturreagenzien ohne tierische Bestandteile sind eine ethisch besser vertretbare und nachhaltigere Option als Reagenzien mit tierischen Bestandteilen und ermöglichen außerdem einen reibungslosen Übergang zu einer Forschung, die sich hin zu neuen Anwendungen im klinischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Bereich sowie in der Herstellung entwickelt. Weil in diesen Reagenzien keine tierischen Komponenten enthalten sind, treten wenige oder gar keine Chargenschwankungen auf und es gibt keine Einfuhrbeschränkungen. Unsere hochwertigen Zellkulturmedien, Supplemente, Reagenzien und Wachstumsfaktoren, die ohne tierische Bestandteile (animal component-free, ACF) oder nicht-tierischen Ursprungs (non-animal origin, NAO) und frei von Serum sind, haben eine hohe biologische Aktivität. Diese Reagenzien haben einen geringen Endotoxingehalt und sind ideal für Anwendungen wie Stammzellkulturen, Entzündungsexperimente, Krebszellkulturen sowie Antikörper- und Impfstoffentwicklung.
Hier finden Sie Antworten auf Ihre häufig gestellten Fragen zu Reagenzien ohne tierische Bestandteile.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Weitere Informationsquellen
Medien ohne tierischen Ursprung und ohne Serum
Stammzellenforscher haben auf serumfreie und xenofreie Medien und Supplemente umgestellt, um die durch fötales Rinderserum (FBS) mit seiner nicht definierten Zusammensetzung hervorgerufene Variabilität zu verringern. Wir bieten serumfreie Stammzellmedien für eine Vielzahl von Stammzelltypen an, darunter Human-ES/iPS, neurale (NSZ), mesenchymale (MSZ) und hämatopoetische (HSZ) Stammzellen. Diese Medien und Supplemente werden streng getestet, um eine überlegene Leistung und Konsistenz in Stammzellkulturen zu gewährleisten.
Zelldissoziationsreagenzien ohne tierische Bestandteile
Für manche Anwendungen von Zellkulturen wie Toxizitäts- und Wirksamkeitsprüfungen von pharmazeutischen Wirkstoffen sind hochwertige ACF-Dissoziationsreagenzien im Versuchsablauf erforderlich. Unsere Dissoziationsenzyme in Kombination mit serumfreien (oder serumhaltigen) Medien tragen zu einer maximalen Ausbeute an gesunden und funktionell lebensfähigen Zellen bei. Diese gebrauchsfertigen Lösungen ermöglichen eine schonende Disaggregation von Zellen, Geweben und Tumoren mit einer erhöhten Plattierungseffizienz.
Chemisch definierte Supplemente
Chemisch definierte Zellkultur-Supplemente bieten Nährstoffe, die das gesunde Wachstum der Zellkulturen fördern, ohne dass die mit tierischen Bestandteilen verbundenen Sicherheitsrisiken aufgrund von Adventiv-Agenzien auftreten. Unsere chemisch definierten Supplemente, darunter Hormone und Albumine, zeichnen sich durch hohe Reinheit und herausragende Löslichkeit aus. Diese Supplemente sind sowohl in Pulver- als auch in Lösungsform erhältlich.
Wachstumsfaktoren und Cytokine ohne tierische Bestandteile
Unsere Auswahl an hochreinen Wachstumsfaktoren und Cytokinen für die biotechnologische und pharmazeutische Entwicklung umfasst rekombinant hergestellte Reagenzien von Mensch, Maus und Ratte mit geringem Endotoxingehalt und ohne tierische Bestandteile. Diese Wachstumsfaktoren und Cytokine werden in E. coli oder in Säugetiersystemen exprimiert. In HEK293-Zellen produzierte Wachstumsfaktoren bieten auch den zusätzlichen Vorteil, dass sie authentische menschliche Glykosylierungs- und posttranslationale Modifikationsmuster aufweisen.
Zellgefriermedien ohne tierische Bestandteile
Bei der serumfreien Kultivierung von Zellen ist es sehr wichtig, die serumfreien Bedingungen auch während der Kryokonservierung aufrecht zu erhalten. Zellgefriermedien ohne tierische Bestandteile oder DMSO-freie Zellgefriermedien können für die Langzeitlagerung von Primärzellen, Stammzellen und verschiedenen humanen Krebszelllinien verwendet werden.
Wir definieren ACF- und NAO-Prozesse und -Produkte wie folgt:
  • Animal Component-Free (ACF, ohne tierische Bestandteile) allgemein: Produkte ohne tierische Bestandteile enthalten weder primäre Rohmaterialien, die direkt von Rinder- oder anderen tierischen Geweben stammen, noch werden diese Rohmaterialien im Herstellungsprozess verwendet.
  • ACF-Fermentation: Produkte mit primären Rohmaterialien, die durch Fermentationsprozesse sowie unter Verwendung von Kulturmedium ohne hochinfektiöse Gewebe (Gehirn, Rückenmark, Auge etc.) hergestellt werden.
  • Non-Animal Origin (NAO, nicht-tierischen Ursprungs) allgemein: Produkte nicht-tierischen Ursprungs enthalten keine Bestandteile tierischen Ursprungs in einem der Syntheseschritte, durch die die endgültige chemische Struktur bestimmt wird.
  • NAO-Fermentation: NAO-Produkte enthalten keine Materialien tierischen Ursprungs in der Fermentationsbouillon.