Phosphate
Der Begriff Phosphat kann sich auf eine Vielzahl von Anionen, SalzeEster oder von Phosphorsäure (H3PO4) abgeleitete funktionelle Gruppen, die entweder durch Entfernung oder Substitution eines oder mehrerer der drei sauren Protonen der Phosphorsäure gebildet werden können. Die meisten Phosphate sind bei Standardtemperatur und -druck in Wasser löslich. Die Phosphate von Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium und Ammonium sind alle wasserlöslich, während andere entweder unlöslich oder nur schwer löslich sind. Wasserstoff- und Dihydrogenphosphate weisen im Allgemeinen eine höhere Löslichkeit auf als die entsprechenden Phosphate.
Phosphate spielen in biologischen Systemen eine wichtige Rolle als wesentliche Bestandteile von Zähnen und Knochen. Über ihre strukturelle Bedeutung hinaus erfüllen Phosphate vielfältige Aufgaben in biologischen Systemen, indem sie als entscheidende Bausteine für DNA, RNA und zelluläre Strukturen wie Phospholipide fungieren und die strukturelle Integrität insgesamt sicherstellen. Darüber hinaus fungieren Phosphate als Puffer, die zu stabilen pH-Werten in Zellkulturmedien beitragen und optimale Bedingungen für das Wachstum und die Lebensfähigkeit von Zellen schaffen.
Products
Phosphate als Bausteine
Organische Bausteine bestehen aus funktionalisierten organischen Molekülen, die als Grundbausteine für die organische Synthese dienen. Phosphate spielen eine zentrale Rolle als Bausteine in der DNA und RNA, die in allen lebenden Organismen für den Transport der genetischen Information verantwortlich sind. Sie können als Abgangsgruppen in Substitutionsreaktionen dienen, und ihre vielfältige Reaktivität macht sie zu wertvollen Zwischenprodukten bei der Konstruktion komplexer organischer Moleküle.
Phosphate als Puffer
Phosphatpuffer ist ein flüssiges Medium für den qualitativen Nachweis von Mikroorganismen in pharmazeutischen und Lebensmittelproben. Er dient als Probenverdünnungsmittel und als Medium zur Durchführung von Serienverdünnungen. Er verhindert pH-bedingte Schwankungen bei der Durchführung von mikrobiellen Experimenten.
Kaliumphosphate
Kaliumphosphatpuffer werden häufig in der Gleichgewichtsdialyse, Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und Affinitätskapillarelektrophorese eingesetzt.
Kaliumphosphat einbasig ist ein wasserlösliches anorganisches Salz, das in vielen Anwendungen eingesetzt wird und einen wesentlichen Beitrag zur Formulierung von Phosphatpuffern und phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS). Es hat sich auch bei der Herstellung von wässrigen Zweiphasensystemen aus PEG1000 (Polyethylenglykol)/Kaliumphosphat (ATPS) bewährt.
Kaliumphosphat dibasisch ist ein nützlicher biologischer Puffer mit einem pH-Wert im Bereich von 8,5-9,6. Es wird zur Herstellung von MMG-Medium (Maltose, Methylgrün), phosphatgepufferter Kochsalzlösung und hypotoner Lösung verwendet.
Natriumphosphate
Natriumphosphate werden als Verdickungsmittel, Backtriebmittel und Emulgatoren in Schmelzkäse verwendet. Sie werden auch in der Medizin zur Behandlung von Verstopfung und zur Vorbereitung des Darms vor Operationen eingesetzt. Sie sind wirksame Rostschutzmittel und werden in Waschmitteln zur Wasserenthärtung eingesetzt. Natriumphosphat ist ein weit verbreiteter Puffer in der Molekularbiologie, Biochemie und bei chromatographischen Untersuchungen.
Natriumphosphat einbasig kann auch als Katalysator bei der Synthese nichtionischer Tenside für Klebstoffe und Reinigungsmittel verwendet werden. Darüber hinaus wird es als mobile Phase in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) für verschiedene Analysen verwendet, darunter die Bestimmung von Adenosin in menschlicher Synovialflüssigkeit, die Analyse neuroendokriner Tumormarker durch elektrochemische HPLC-Detektion und die Analyse von Benzalkoniumchlorid und seinen Homologen mittels HPLC/HPCE.
Calciumphosphat-Microcarrier im Bone Tissue Engineering
Microcarrier (MCs) werden üblicherweise in der Gewebezüchtung verwendet, um Zellen eine große Oberfläche zu bieten und so eine ertragreiche Kultur von verankerungsabhängigen Zellen zu ermöglichen. Kalziumphosphate, die aus Kalziumkationen und Phosphatanionen bestehen, machen etwa 60 % der anorganischen Zusammensetzung natürlicher menschlicher Knochen aus. Diese Mineralien haben einen erheblichen Einfluss auf die Bioaktivität der Osteoblasten, indem sie Prozesse wie Adhäsion, Proliferation und Knochenneubildung beeinflussen.
Calciumphosphate spielen auch eine wichtige Rolle bei der Zelladhäsion und der Gewebebildung, indem sie die Adsorption von extrazellulären Matrixproteinen auf der Oberfläche beeinflussen. Die Eigenschaften von Kalziumphosphaten wirken sich auf die Mineralisierung von neu gebildetem Knochen aus und beeinflussen somit die Knochenregeneration.