MQuant® StripScan – Nicht raten, sondern messen
Die mobile App „MQuant® StripScan“ liest die Ergebnisse der MQuant®-Teststreifen in nur wenigen Sekunden aus. Nutzen Sie diese App zur Prozesskontrolle in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung, zur Desinfektionskontrolle oder für Umweltuntersuchungen hinsichtlich der folgenden Parameter:
|
|
Unsere MQuant®-Teststreifen ermöglichen einen semiquantitativen Nachweis verschiedener Parameter. In Kombination mit der App sorgen sie für digitale Präzision beim Auslesen Ihrer Ergebnisse.
Merkmale:
- Schnelle, genaue und reproduzierbare Ergebnisanzeigen – Sie können sich auf Ihre digitalen Ergebnisse verlassen
- Mühelose Datenverwaltung, Rückverfolgbarkeit sowie das Teilen von Dokumentation und Ergebnissen
- Universelle Farbreferenz jetzt als Mehrwert bei allen kompatiblen Teststreifen ohne Aufpreis
- Kostenlose MQuant® StripScan-App in den App-Stores von Android und Apple erhältlich – JETZT herunterladen!
Wie werden die Parameter mit der App gemessen?
Tests mit der App durchführen
Bereiten Sie Ihre MQuant®-Testmaterialien vor
Starten Sie die MQuant® StripScan-App auf Ihrem Mobilgerät und halten Sie Ihren MQuant®-Teststreifen sowie die im Produktpaket enthaltene MQuant®-Karte für den Test bereit.
Die MQuant® StripScan-App ermöglicht das einfache Auslesen von 10 chemischen Parametern, siehe „VERWANDTE PRODUKTE“ weiter unten.
Testen Sie Ihre Probe
Tauchen Sie den Teststreifen für ca. 2 Sekunden in Ihre vorbereitete Probe. Schütteln Sie überschüssige Flüssigkeit vom Streifen ab und trocknen Sie die Rückseite des Streifens mit einem Papiertuch ab.
Wählen Sie Ihren Testparameter in der MQuant®-App aus
Wählen Sie den entsprechenden Testparameter in der App aus und halten Sie die durch den Countdown angezeigte Wartezeit ein.
Legen Sie Ihren Teststreifen ein
Legen Sie den eingetauchten Teststreifen während des Countdowns mittig in den grauen Bereich der MQuant®-Karte.
Lesen Sie Ihren Teststreifen mit der MQuant®-App aus
Halten Sie das Smartphone vor Ablauf des Countdowns über die MQuant®-Karte und richten Sie die Markierungen auf der Karte und dem Bildschirm aneinander aus.
Die Auslesung wird automatisch ausgelöst.
Erhalten Sie Ihr validiertes Testergebnis in der MQuant®-App
Rufen Sie das Testergebnis direkt auf dem App-Bildschirm ab. Alle Testergebnisse werden in Ihrem Profil gespeichert.
Melden Sie sich beim MQuant®-Webportal an, um Ihre Testergebnisse jederzeit einzusehen
Melden Sie sich beim MQuant®-Webportal unter https://www.mquant-stripscan.com/login an. Hier können Sie Ihr Benutzerprofil verwalten, Ergebnisse einsehen und analysieren sowie Testdaten an Teammitglieder weitergeben oder direkt in ein LIMS-System übertragen.
Verwandte technische Ressourcen
- Getränketests mit der MQuant® StripScan Mobile App
In diesem Artikel werden die Anwendung und die Effizienz der mobilen App „MQuant® StripScan“ bei der Messung des pH-Werts von Orangensaftproben und der Nitratkonzentration von Mineralwasserproben untersucht.
- Umgang mit Desinfektionsmaßnahmen in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung
Bei der Desinfektionskontrolle werden die durch Desinfektionsmittel ausgelösten chemischen Reaktionen genutzt, um deren Vorhandensein oder Nichtvorhandensein – genauer gesagt deren Konzentration – zu bestimmen.
- Schnelle Analysen während des Produktionsprozesses mit digitalen Handgeräten
Erfahren Sie in diesem Webinar, wie benutzerfreundliche digitale Lösungen für die Prozessbegleitanalyse den gestiegenen Bedarf an Prüfungen, Schulungen und Dokumentation decken können, indem sie einfach zu bedienende Analyselösungen mit automatischer Datendokumentation bieten und gleichzeitig die Kosten für die Prozessbegleitanalyse niedrig halten.
- Analysieren Sie nach der Desinfektion schnell die Parameter der chemischen Desinfektionsmittel Ihrer Produktionslinie
Es muss eine gründliche Überprüfung der Desinfektionskontrolle an Abfüll- und Verarbeitungsanlagen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Desinfektionsmittelrückstände zurückbleiben, die anschließend die fertigen Lebensmittel- oder Getränkeprodukte verunreinigen könnten. Nehmen Sie an unserem Webinar teil und erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Desinfektionskontrolle an Ihren Produktionsstandorten.
- Flyer: MQuant® StripScan-App
Nicht raten, sondern messen! Die MQuant® StripScan-App für die digitale Auslesung von MQuant®-Teststreifen.
Ähnliche Produkte
Response not successful: Received status code 500