Produktname
Ammoniumsulfat 0,2 M – Natriumkacodylat pH 6,5, 0,1 M – PEG 8000 30 % -Lösung
Produktnummer
86686
Produktmarke
sigma
CAS-Nummer
Molekulargewicht
Test | Spezifikation |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| DENSITY D20/4 | 1.065 - 1.074 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.378 - 1.382 |
| PH | 6.3 - 6.7 |