Produktname
Kaliumnatriumtartrat 0.26 M – Glycerin 35% (v/v) -Lösung
Produktnummer
96864
Produktmarke
sigma
CAS-Nummer
Molekulargewicht
Test | Spezifikation |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| DENSITY D20/4 | 1.126 - 1.130 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.387 - 1.391 |
| PH-TEST | 6.9 - 7.3 |
| PH (METHOD) | IN SUBSTANZ BEI RT |