
08:0 PC

Synonym(e):
PC(8:0/8:0)
Empirische Formel (Hill-System):
C24H48NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.61
Products
Produktkategorie
Hersteller
Physikalische Form
Reinheit
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben