Direkt zum Inhalt
Merck
Arsen-Standardlösung traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l As Certipur®

Arsen-Standardlösung

Arsen-Standardlösung traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l As Certipur®
Synonym(e):
Arsen-Kalibrierstandard für ICP/AAS

Products

Produktkategorie
Marke
Physikalische Form
Produktreihe
Qualitätsstufe
Anwendung
Sonderqualität
Verfahren
Showing 1-2 of 2