Direkt zum Inhalt
AT
DE
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Biochemikalien
Klinische & Diagnostik
Filtrierung
Grünere alternative Produkte
Industrielle Mikrobiologie
Labor-Automatisierung
Laborgeräte
Werkstoffkunde
Molekularbiologie und funktionelle Genomik
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Synthese
Klinische & Diagnostik
Umwelt- und Cannabistests
Prüfung und Herstellung von Lebensmitteln und Getränken
Genomik
Materialwissenschaft und -technik
Mikrobiologische Tests
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Forschung & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsfertigung
Vertragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für Life Science
IVD-Entwicklung und -Herstellung
Produkt Dienstleistungen
Unterstützung
Dokumente
Lernzentrum
Neu
Kundenbetreuung
Kontakt
Site Smart werden
FAQ
Qualität und Regulierung
Taschenrechner & Apps
Webinare
Zurück
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanone
CAS-Nummer:
32863-01-7
Molekulargewicht:
142.2
Products
Marke
BLD Pharmatech
Fluorochem (Preferred Partner)
Reinheit
Produkte filtern
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
BL3H9AE4F3E9
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanone,
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
FLUH99C88B2D
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanone,
Erweitern
Preisinformationen anzeigen