Direkt zum Inhalt
Merck
5-methylhexan-3-one, 623-56-3, undefined,

5-methylhexan-3-one

5-methylhexan-3-one, 623-56-3, undefined,
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19

Products

Marke
Reinheit
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben