Direkt zum Inhalt
Merck
6-Hydroxyhexan-2-one, 21856-89-3, undefined,

6-Hydroxyhexan-2-one

6-Hydroxyhexan-2-one, 21856-89-3, undefined,
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16

Products

Marke
Reinheit
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben