
Prodigiosin

Synonym(e):
4-methoxy-5-((5-methylene-4-pentyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl)-1H,1'H-2,2'-bipyrrole
Lineare Formel:
C20H25O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.44
Products
Marke
Physikalische Form
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben