Direkt zum Inhalt
Merck
(S)-AMPA HCl

(S)-AMPA HCl

(S)-AMPA HCl
Synonym(e):
(S)-2-amino-3-(3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Lineare Formel:
C7H11O4N2Cl1
Molekulargewicht:
222.63

Products

Marke
Physikalische Form
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben