Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
AT
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Anmelden / Registrieren
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Kupfer
Synonym(e):
CU006022
Lineare Formel:
Cu
CAS-Nummer:
7440-50-8
Molekulargewicht:
63.55
Products
Hersteller
Physikalische Form
Reinheit
Produkte filtern
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
GF10928752
Kupfer,
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
An unknown error has occured.