Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
AT
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Anmelden / Registrieren
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Küvettenwascher
Synonym(e):
cuvette cleaning
Products
Produktkategorie
primary antibodies
Produkte filtern
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
C1295
Küvettenwascher,
Single
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C1420
Küvettenwascher,
Double
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
An unknown error has occured.